Learn More
Fisherbrand™ Pipetas graduadas de vidrio de una marca de tipo 1 clase B
Pipetee con precisión. Las pipetas graduadas de clase B de una marca Fisherbrand™ se suministran calibradas.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.33300kg
Descripción
- Código de colores según BS 3996
- Clase B
- Vidrio sodocálcico
- Graduados
- Una marca
- Tipo 1
Especificaciones
Para el suministro | |
B | |
Sí | |
Rojo | |
Pipeta con perilla |
ISO 648, DIN 12690, Clase B | |
Vidrio sodocálcico | |
2/pack | |
50 ml |