Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtros de microfibra de vidrio, grado MGA
Filtros de microfibra de vidrio sin ligantes para análisis analíticos y gravimétricos y prefiltrado.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-1101-103257
Detalles adicionales : Peso : 0.13600kg
Descripción
- Sin ligante
- Adecuados para los siguientes campos:
- Filtración de aire/gas
- Filtración de líquidos
- Aclarado de soluciones de reactivos y tampón
- Preparación de muestras analíticas.
- Análisis de partículas
- No estéril y envasado a granel.
Especificaciones
55 g/m2 | |
Lámina | |
1,6 μm | |
510 ml/min | |
Hidrófilo | |
0,25 mm |
Blanco | |
Microfibra de vidrio sin ligantes | |
No estéril | |
MGA | |
100/paq. | |
103 x 257 mm |