Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtros de microfibra de vidrio, grado MGA
Filtros de microfibra de vidrio sin ligantes para análisis analíticos y gravimétricos y prefiltrado.
119.00€ - 1350.00€
Especificaciones
Peso base | 55 g/m2 |
---|---|
Color | Blanco |
Formato | Lámina |
Material | Microfibra de vidrio sin ligantes |
Particle Retention | 1,6 μm |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15972720
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1101-103257 |
103 x 257 mm |
119.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15982720
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1101-203254 |
203 x 254 mm |
308.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15992720
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1101-620620 |
620 x 620 mm |
1350.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Sin ligante
- Adecuado para lo siguiente:
- Filtración de aire/gas
- Filtración de líquidos
- Aclarado de soluciones de reactivos y tampón
- Preparación de muestras analíticas.
- Análisis de partículas
- Envasado a granel, no estéril
Especificaciones
55 g/m2 | |
Lámina | |
1,6 μm | |
510 ml/min | |
Hidrófilo | |
0,25 mm |
Blanco | |
Microfibra de vidrio sin ligantes | |
No estéril | |
MGA | |
100/paq. |