Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtros de microfibra de vidrio, discos, grado MGG
Filtros de microfibra de vidrio sin ligantes para análisis analíticos y gravimétricos y prefiltrado.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-1106-037
Detalles adicionales : Peso : 0.00600kg
Descripción
- Sin ligante
- Adecuados para los siguientes campos:
- Filtración de aire
- Filtración de líquidos
- Prefiltración
- Clarificación
- Preparación de muestras analíticas.
- Análisis de partículas
- No estéril y envasado a granel.
Especificaciones
64 g/m2 | |
Disco | |
1,5 μm | |
600 ml/min | |
Hidrófilo | |
0,28 mm |
Blanco | |
Microfibra de vidrio sin ligantes | |
No estéril | |
MGG | |
100/paq. | |
37 mm |