Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtros de microfibra de vidrio, discos, grado MGG
Filtros de microfibra de vidrio sin ligantes para análisis analíticos y gravimétricos y prefiltrado.
33.90€ - 39.10€
Especificaciones
Peso base | 64 g/m2 |
---|---|
Color | Blanco |
Formato | Disco |
Material | Microfibra de vidrio sin ligantes |
Particle Retention | 1,5 μm |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15932870
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-1106-020 |
20 mm |
33.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15942870
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-1106-037 |
37 mm |
39.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Sin ligante
- Adecuado para lo siguiente:
- Filtración de aire
- Filtración de líquidos
- Prefiltración
- Clarificación
- Preparación de muestras analíticas.
- Análisis de partículas
- Envasado a granel, no estéril
Especificaciones
64 g/m2 | |
Disco | |
1,5 μm | |
600 ml/min | |
Hidrófilo | |
0,28 mm |
Blanco | |
Microfibra de vidrio sin ligantes | |
No estéril | |
MGG | |
100/paq. |