Learn More
Fisherbrand™ Pipetas graduadas de vidrio de tipo 1 clase B
Pipetee líquidos de forma segura. Las pipetas graduadas de clase B y tipo 1 Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sodocálcico. Las pipetas de tipo 1 tienen el cero en la parte superior.
34.85€ - 59.20€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Clase B, BS 700 ISO 835 |
---|---|
Clase | B |
Material | Vidrio sodocálcico |
Graduado | Sí |
Cantidad | 5/pack |
Código de producto | Marca | Graduaciones | Tolerancia | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Graduaciones | Tolerancia | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11922178
|
Fisherbrand™
|
0,1 ml | ±0,10 ml | 25 ml |
59.20€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11992168
|
Fisherbrand™
|
0,05 mL | ±0,05 ml | 1 ml |
34.85€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11912178
|
Fisherbrand™
|
0,2 ml | ±0,20 ml | 10 ml |
37.70€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11902178
|
Fisherbrand™
|
0,2 ml | ±0,20 ml | 5 ml |
39.60€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Vidrio sodocálcico
- Graduaciones en cerámica azul
- Pipeta de tipo 1
- Clase B
Especificaciones
Clase B, BS 700 ISO 835 | |
Vidrio sodocálcico | |
5/pack |
B | |
Sí | |
Pipeta |