Learn More
Fisherbrand™ Pipetas graduadas de vidrio de clase AS tipo 1
Código de producto. 11902178 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Graduaciones:
0,05 mL
0,1 ml
0,2 ml
Tolerancia:
±0,05 ml
±0,10 ml
±0,20 ml
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 5
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Tolerancia unitSize
11902178 5 ml 0,2 ml ±0,20 ml 5 PCS
11922178 25 ml 0,1 ml ±0,10 ml paquete de 5
11992168 1 ml 0,05 mL ±0,05 ml paquete de 5
11912178 10 ml 0,2 ml ±0,20 ml paquete de 5
4 options
Código de producto. 11902178
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pipetee líquidos de forma segura. Las pipetas graduadas de clase AS y tipo 1 Fisherbrand™ se han fabricado con vidrio sódico-cálcico. Las pipetas de tipo 1 tienen el cero en la parte superior.
  • Vidrio sodocálcico
  • Graduaciones de cerámica azul
  • Pipeta tipo 1
  • Clase B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase B, BS 700 ISO 835
Clase B
Material Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Graduaciones 0,2 ml
Cantidad 5/Paq.
Tolerancia ±0,20 ml
Volumen (métrico) 5 ml
Tipo Pipeta