Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Prefiltros de fibra de vidrio
Los prefiltros de fibra Fisher Scientific Sartorius Stedim Biotech™ son adecuados para la filtración de líquidos, prefiltración y preparación de muestras analíticas.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ 13400--45------Q
Detalles adicionales : Peso : 0.17200kg
Descripción
- Se utiliza principalmente como prefiltro
- Hidrófilo
- Microfibra de vidrio con aglutinante
- No estéril y envasado a granel.
- Blanco sin rejilla
- Fabricado con agentes de unión sintéticos para garantizar que el filtro tiene una fuerza definida
- Mecánica y químicamente estable
Especificaciones
73 g/m2 | |
Microfibra de vidrio (hidrófila, con ligante) | |
Hidrófilo | |
180 °C |
Disco | |
13400 | |
500/paq. | |
45 mm |