Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Prefiltros de fibra de vidrio
Los prefiltros de fibra Fisher Scientific Sartorius Stedim Biotech™ son adecuados para la filtración de líquidos, prefiltración y preparación de muestras analíticas.
92.70€ - 264.00€
Especificaciones
Peso base 73 g/m2
Formato Disco
Material Microfibra de vidrio (hidrófila, con ligante)
Grado 13400
Hidrofobicidad Hidrófilo
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15982470
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius Stedim Biotech™
13400--16------S
16 mm 200/paq.
92.70€
paquete de 200
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15992470
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius Stedim Biotech™
13400--45------Q
45 mm 500/paq.
264.00€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15902480
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius Stedim Biotech™
13400--80------N
80 mm 100/paq.
95.10€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15912480
Ver documentos Detalles de la promoción
Sartorius Stedim Biotech™
13400-110------K
110 mm 50/paq.
128.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se utiliza principalmente como prefiltro
  • Hidrófilo
  • Microfibra de vidrio con aglutinante
  • Envasado a granel, no estéril
  • Blanco sin rejilla
  • Fabricado con agentes de unión sintéticos para garantizar que el filtro tiene una fuerza definida
  • Mecánica y químicamente estable
Especificaciones
Especificaciones
73 g/m2
Microfibra de vidrio (hidrófila, con ligante)
Hidrófilo
Disco
13400
180 °C
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications