Learn More
Kartell™ Espátula de uso general de nailon y fibra de vidrio
Fabricadas con nailon de fibra de vidrio para ofrecer una excelente resistencia química. Las espátulas de fibra de nailon Kartell™ son aptas para su uso en el sector de alimentos y bebidas, el trabajo de laboratorio y entornos educativos.
Marca: Kartell™ 0059400
Detalles adicionales : Peso : 0.05760kg
Description
Manufactured from glass fiber nylon for excellent chemical resistance. Kartell™ Glass Fiber Nylon Spatulas are suitable for use in food and beverage industry, laboratory work and educational settings.
- Espátulas de uso general con excelente resistencia química
- Configuración de raspador más cuchara o raspador doble
- Esterilizable en autoclave
- Fabricación según la norma DIN12890
Spécification
10 paq. | |
Extremo plano | |
Norma NSF/ANSI 51, DIN 12890 | |
Para el uso en la industria alimentaria y de bebidas, espátulas baratas de uso general | |
Nailon de fibra de vidrio |
Esterilizable en autoclave | |
Rojo | |
Espátulas de uso general | |
Entre 13 y 17 mm | |
150 mm |