Learn More
Kartell™ Espátula de nailon de fibra de vidrio, con extremos planos
Descripción
Fabricada con nailon de fibra de vidrio para ofrecer una excelente resistencia química. Las espátulas de fibra de nailon Kartell™ son aptas para su uso en el sector de alimentos y bebidas, el trabajo de laboratorio y entornos educativos.
- Espátulas de uso general con excelente resistencia química
- Configuración de raspador más cuchara o raspador doble
- Esterilizable en autoclave
- Fabricación según la norma DIN12890
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 paq. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Forma | Extremo plano |
| Color | Rojo |
| Certificaciones/conformidad | Norma NSF/ANSI 51, DIN 12890 |
| Tipo de producto | Espátulas de uso general |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el uso en la industria alimentaria y de bebidas, espátulas baratas de uso general |
| Anchura (métrico) | Entre 13 y 17 mm |
| Material | Nailon de fibra de vidrio |
| Longitud (métrico) | 150 mm |