Learn More
Merck Glass Fiber Filters Without Binder, 2.7 μm
Hydrophilic Glass Fiber without Binder Resin filter
Marca:  Merck APFD04700
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10248490
  • 79.65€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fibra de vidrio hidrófila sin filtro de resina ligante
Los filtros de disco fibroso Millipore están disponibles en una amplia gama de caudales y capacidades de rendimiento. Nuestros filtros de fibra de vidrio están disponibles con o sin resinas ligantes y se pueden esterilizar mediante EO, gamma o autoclave (de 121 °C a 1 bar).
Filtros de fibra de vidrio sin resina ligante:
Los filtros sin resina ligante conservan su integridad estructural sin pérdida de peso cuando se calientan hasta 500 °C y, por lo tanto, se pueden utilizar en análisis gravimétricos, así como para la filtración de gases calientes.
Tipo APFD
•Filtro grueso con alto flujo y baja retención
•Se utiliza para aclarar suspensiones que contienen partículas superiores a 1,0 µm
Especificaciones
Especificaciones
139 l/min/cm2
Esterilizable en autoclave
Filtro de profundidad
2,7 µm
Estéril
Para aclarar suspensiones que contienen partículas
Hidrófilo
932 °F
0,018 in
Membranas de filtración
1,8 in
4,7 cm
16 mm de H2O
Blanca
Vidrio borosilicatado de microfibra
2,7 μm
2,7 ml/min/cm2
APFD
Plano
500 °C
470 µm
Hidrófilo
4,7 cm