Learn More
Merck Glass Fiber Filters Without Binder, 2.7 μm
Hydrophilic Glass Fiber without Binder Resin filter
56.85€ - 79.65€
Especificaciones
Caudal de aire | 139 l/min/cm2 |
---|---|
Resistencia al aire | 16 mm de H2O |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | Blanca |
Tipo de filtro | Filtro de profundidad |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10536532
|
Merck
APFD02500 |
0,98 in | 2,5 cm |
56.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10248490
|
Merck
APFD04700 |
1,8 in | 4,7 cm |
79.65€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10597102
|
Merck
APFD09050 |
3,5 in | 9 cm |
73.95€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Fibra de vidrio hidrófila sin filtro de resina ligante
Millipore fibrous disc filters are available in a wide range of flow rates and throughput capacities. Our Glass Fiber filters are available with or without binder resins and can be sterilized by EO, gamma, or autoclave (121 °C at 1 bar).Glass Fiber Filters without Binder Resin:
The filters without binder resin retain their structural integrity without weight loss when heated up to 500 °C and can therefore be used in gravimetric analysis as well as for the filtration of hot gases.
Type APFD
•Thick filter with high flow and low retention
•Use for clarifying suspensions containing particulates greater than 1.0 μm
Especificaciones
139 l/min/cm2 | |
Esterilizable en autoclave | |
Filtro de profundidad | |
2,7 µm | |
Estéril | |
Para aclarar suspensiones que contienen partículas | |
Hidrófilo | |
932 °F | |
0,018 in | |
Membranas de filtración |
16 mm de H2O | |
Blanca | |
Vidrio borosilicatado de microfibra | |
2,7 μm | |
2,7 ml/min/cm2 | |
APFD | |
Plano | |
500 °C | |
470 µm | |
Hidrófilo |