Learn More
Merck Glass Fiber Filters with Binder, 1 μm
For prefiltration and contamination analysis
Marca:  Merck AP1504700
99.04 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10752721
  • 123.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para prefiltración y análisis de contaminación
Los filtros de disco fibroso Millipore están disponibles en una amplia gama de caudales y capacidades de rendimiento. Nuestros filtros de fibra de vidrio están disponibles con o sin resinas ligantes y se pueden esterilizar mediante EO, gamma o autoclave (de 121 °C a 1 bar). Filtros de fibra de vidrio sin resina ligante: Los filtros de fibra con resina ligante tienen una resistencia superior cuando están húmedos y son excelentes para el análisis cualitativo y la prefiltración, especialmente para líquidos muy contaminados. También se utilizan comúnmente para aclarar soluciones acuosas.
Tipo AP15
  • Capacidad de retención de suciedad más baja
  • Prefiltro recomendado para filtros de 0,2 a 0,6 µm
  • Especificaciones
    Especificaciones
    10,6 l/min/cm2
    Esterilizable en autoclave
    Filtro de profundidad
    0,2-0,6 µm
    Estéril
    Prefiltración y análisis de contaminación
    Hidrófilo
    100 µg/cm2
    1022 °F
    0,031 in
    Membranas de filtración
    1,8 in
    4,7 cm
    210 mm de H2O
    Blanca
    Vidrio borosilicatado de microfibra
    1 μm
    1,6 ml/min/cm2
    AP15
    Resina ligante
    Plano
    550 °C
    790 µm
    Hidrófilo
    4,7 cm