Learn More
Merck Glass Fiber Filters with Binder, 1 μm
For prefiltration and contamination analysis
72.55€ - 245.00€
Especificaciones
Caudal de aire | 10,6 l/min/cm2 |
---|---|
Resistencia al aire | 210 mm de H2O |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | Blanca |
Tipo de filtro | Filtro de profundidad |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10044360
|
Merck
AP1502500 |
0,98 in | 2,5 cm |
72.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10588812
|
Merck
AP1504200 |
1,6 in | 4,2 cm |
91.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10752721
|
Merck
AP1504700 |
1,8 in | 4,7 cm |
123.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10176180
|
Merck
AP1507500 |
2,9 in | 7,5 cm |
139.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10598812
|
Merck
AP1509000 |
3,5 in | 9 cm |
195.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10309640
|
Merck
AP1512450 |
4,88 in | 12,4 cm |
211.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10208190
|
Merck
AP1514250 |
5,59 in | 14,2 cm |
245.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Para prefiltración y análisis de contaminación
Millipore fibrous disc filters are available in a wide range of flow rates and throughput capacities. Our Glass Fiber filters are available with or without binder resins and can be sterilized by EO, gamma, or autoclave (121°C at 1 bar). Glass Fiber Filters with Binder Resin: Millipore filters with binder resin have superior wet strength and are excellent for qualitative analysis and prefiltration, especially for heavily contaminated liquids. They are also widely used for clarification of aqueous solutions.Type AP15Especificaciones
10,6 l/min/cm2 | |
Esterilizable en autoclave | |
Filtro de profundidad | |
0,2-0,6 µm | |
Estéril | |
Prefiltración y análisis de contaminación | |
Hidrófilo | |
100 µg/cm2 | |
1022 °F | |
0,031 in | |
Membranas de filtración |
210 mm de H2O | |
Blanca | |
Vidrio borosilicatado de microfibra | |
1 μm | |
1,6 ml/min/cm2 | |
AP15 | |
Resina ligante | |
Plano | |
550 °C | |
790 µm | |
Hidrófilo |