Learn More
Merck Glass Fiber Filters with Binder, 1 μm
For prefiltration and contamination analysis
Marca: Merck AP1502500
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Para prefiltración y análisis de contaminación
Los filtros de disco fibroso Millipore están disponibles en una amplia gama de caudales y capacidades de rendimiento. Nuestros filtros de fibra de vidrio están disponibles con o sin resinas ligantes y se pueden esterilizar mediante EO, gamma o autoclave (de 121 °C a 1 bar). Filtros de fibra de vidrio sin resina ligante: Los filtros de fibra con resina ligante tienen una resistencia superior cuando están húmedos y son excelentes para el análisis cualitativo y la prefiltración, especialmente para líquidos muy contaminados. También se utilizan comúnmente para aclarar soluciones acuosas.Tipo AP15Especificaciones
10,6 l/min/cm2 | |
Esterilizable en autoclave | |
Filtro de profundidad | |
0,2-0,6 µm | |
Estéril | |
Prefiltración y análisis de contaminación | |
Hidrófilo | |
100 µg/cm2 | |
1022 °F | |
0,031 in | |
Membranas de filtración | |
0,98 in | |
2,5 cm |
210 mm de H2O | |
Blanca | |
Vidrio borosilicatado de microfibra | |
1 μm | |
1,6 ml/min/cm2 | |
AP15 | |
Resina ligante | |
Plano | |
550 °C | |
790 µm | |
Hidrófilo | |
2,5 cm |