Learn More
DWK Life Sciences Placa vitrocerámica de protección para laboratorio
Las placas vitrocerámicas son idóneas para el calentamiento de recipientes con un mechero Bunsen.
Marca: DWK Life Sciences 238215309
Detalles adicionales : Peso : 1.96000kg
Descripción
En el laboratorio, las soluciones a menudo se calientan. Este paso se puede llevar a cabo utilizando diferentes técnicas, por ejemplo, en un baño de agua o arena, con una campana de calefacción o, de forma clásica, con un quemador Bunsen. Si se utiliza el quemador Bunsen como fuente de calor, se recomienda utilizar un trípode o un pie cuadrado y la placa vitrocerámica correspondiente. El recipiente que se va a calentar se coloca en la placa vitrocerámica con el quemador Bunsen debajo. La contaminación de la placa vitrocerámica se puede eliminar con el rascador de limpieza.
- Debido a las bajas tensiones de expansión térmica, es muy adecuado para calentar vidrio con un quemador Bunsen
- Protege los vasos de cocina de la llama directa
Especificaciones
135 mm | |
Cristalería de calefacción; Quadrupod cuadrado para placa de protección de laboratorio de cerámica de vidrio | |
No |
Cerámica de vidrio | |
10/paq. |