Learn More
DWK Life Sciences Placa vitrocerámica de protección para laboratorio
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
En el laboratorio, las soluciones a menudo se calientan. Este paso se puede llevar a cabo utilizando diferentes técnicas, por ejemplo, en un baño de agua o arena, con una campana de calefacción o, de forma clásica, con un quemador Bunsen. Si se utiliza el quemador Bunsen como fuente de calor, se recomienda utilizar un trípode o un pie cuadrado y la placa vitrocerámica correspondiente. El recipiente que se va a calentar se coloca en la placa vitrocerámica con el quemador Bunsen debajo. La contaminación de la placa vitrocerámica se puede eliminar con el rascador de limpieza.
- Debido a las bajas tensiones de expansión térmica, es muy adecuado para calentar vidrio con un quemador Bunsen
- Protege los vasos de cocina de la llama directa
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Cerámica de vidrio |
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Dimensiones (L x An) | 135 x 135 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Cristalería de calefacción; Quadrupod cuadrado para placa de protección de laboratorio de cerámica de vidrio |
| N.° por paquete | 10/paq. |