Learn More
DWK Life Sciences Placa vitrocerámica de protección para laboratorio
Las placas vitrocerámicas son idóneas para el calentamiento de recipientes con un mechero Bunsen.
Marca: DWK Life Sciences 238215703
259.35 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.51000kg
Descripción
En el laboratorio, las soluciones a menudo se calientan. Este paso se puede llevar a cabo utilizando diferentes técnicas, por ejemplo, en un baño de agua o arena, con una campana de calefacción o, de forma clásica, con un quemador Bunsen. Si se utiliza el quemador Bunsen como fuente de calor, se recomienda utilizar un trípode o un pie cuadrado y la placa vitrocerámica correspondiente. El recipiente que se va a calentar se coloca en la placa vitrocerámica con el quemador Bunsen debajo. La contaminación de la placa vitrocerámica se puede eliminar con el rascador de limpieza.
- Debido a las bajas tensiones de expansión térmica, es muy adecuado para calentar vidrio con un quemador Bunsen
- Protege los vasos de cocina de la llama directa
Spezifikation
155 mm | |
Cristalería de calefacción; Quadrupod cuadrado para placa de protección de laboratorio de cerámica de vidrio | |
No |
Cerámica de vidrio | |
10/paq. |