Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EXPERT™ Sterilized Filter Pipette Tips
PIPETMAN™ EXPERT™ Sterilized Filter Pipette Tips features graduations at varying volumes allowing for quick-checks when aspirating samples.
Marca:  Gilson™ F1733032
Detalles adicionales : Peso : 6.55000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15972051
  • 605.00€ / paquete de 3072
Fecha estimada de envío: 22-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Incorpora un polímero patentado de baja retención que crea una superficie hidrófoba para minimizar la unión de las muestras durante la dispensación
  • El embalaje de puntas con código de color corresponde a los estándares industriales para el color de volumen compatible con pipetas
  • Libre de ADN humano, RNasa, DNasa, inhibidores de PCR y pirógenos
Especificaciones
Especificaciones
1 μl a 20 μl
Estéril
Autoclavable
5,144cm
en gradilla
Yellow
Sí
Polipropileno
10 μl, 50 μl, 100 μl
Con filtro
Transparente
14,88 in
Gradilla
Pipette Tips
Single-use
PIPETMANTM EXPERTTM
Certified Quality