Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ EXPERT™ Sterilized Filter Pipette Tips
PIPETMAN™ EXPERT™ Sterilized Filter Pipette Tips features graduations at varying volumes allowing for quick-checks when aspirating samples.
605.00€ - 1030.00€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Formato | Gradilla |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Graduaciones | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15932051
|
Gilson™
F1731032 |
0,1 μl a 10 μl | 2 μl, 10 μl | 2,883cm |
1030.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15962051
|
Gilson™
F1732032 |
0,1 μl a 10 μl | 2 μl, 5 μl, 10 μl | 4,534cm |
665.00€
paquete de 3072 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15972051
|
Gilson™
F1733032 |
1 μl a 20 μl | 10 μl, 50 μl, 100 μl | 5,144cm |
605.00€
paquete de 3072 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15922061
|
Gilson™
F1734032 |
1 μl a 100 μl | 10 μl, 50 μl, 100 μl | 5,144cm |
605.00€
paquete de 3072 |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15932061
|
Gilson™
F1735032 |
1 μl a 200 μl | 10 μl, 50 μl, 100 μl | 5,857cm |
605.00€
paquete de 3072 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15952061
|
Gilson™
F1736032 |
1 μl a 300 μl | 10 μl, 50 μl, 100 μl, 200 μl | 7,75cm |
605.00€
paquete de 3072 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15962061
|
Gilson™
F1737032 |
50 μl a 1250 μl | 200 μl, 500 μl, 1000 μl | 10,22cm |
725.00€
paquete de 3072 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Features patented, low-retention polymer that creates hydrophobic surface to minimize sample binding when dispensing.
- Color-coded tip packaging corresponds to industry standards for volume color matching to pipettes.
- Free of Human DNA, RNase, DNase, PCR Inhibitors and Pyrogens.
Especificaciones
Con filtro | |
Transparente | |
Gradilla | |
Pipette Tips | |
Sí | |
Polipropileno |
Estéril | |
Autoclavable | |
en gradilla | |
Single-use | |
PIPETMANTM EXPERTTM | |
Certified Quality |