Learn More
Masterflex™ Tubos de silicona curada al platino Gilmont™
Reduzca el tiempo de desembalaje, ahorre dinero en el envío y asegúrese de que siempre dispone de suficientes tubos a mano con tubos a granel. Los tubos de silicona curada con platino Gilmont™ se han diseñado para una larga vida útil en aplicaciones de bombas peristálticas.
Marca: Masterflex™ 95802-09
Detalles adicionales : Peso : 1.10000kg
Descripción
- Los tubos de silicona curada con platino sin esterilizar se suministran en un paquete individual que contiene 25 pies de tubos
- Admiten una amplia escala de temperatura
- Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), la Farmacopea Europea, FDA, REACH, RoHS, ADCF
- Con certificación FDA, USP, USDA, GMP
- Baja unión de proteínas, resistentes a hongos, sin ftalato ni látex
- Los tubos translúcidos son no tóxicos, no hemolíticos y apirógenos
Especificaciones
FDA, USP, USDA, GMP | |
Silicona | |
De –60 a 460 °C | |
Translúcido |
4.8mm | |
8mm | |
Sí | |
De –60 a 460 °C |