Learn More
Masterflex™ Tubos de silicona curada al platino Gilmont™
Reduzca el tiempo de desembalaje, ahorre dinero en el envío y asegúrese de que siempre dispone de suficientes tubos a mano con tubos a granel. Los tubos de silicona curada con platino Gilmont™ se han diseñado para una larga vida útil en aplicaciones de bombas peristálticas.
181.00€ - 207.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA, USP, USDA, GMP
Material Silicona
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) De –60 a 460 °C
Esterilidad
Color Translúcido
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15110166
Ver documentos Detalles de la promoción
Masterflex™
95802-12
6.4mm
207.00€
7.50 metro
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
15130166
Ver documentos Detalles de la promoción
Masterflex™
95802-09
4.8mm
181.00€
7.50 metro
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
Descripción
Descripción
  • Los tubos de silicona curada con platino sin esterilizar se suministran en un paquete individual que contiene 25 pies de tubos
  • Admiten una amplia escala de temperatura
  • Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), la Farmacopea Europea, FDA, REACH, RoHS, ADCF
  • Con certificación FDA, USP, USDA, GMP
  • Baja unión de proteínas, resistentes a hongos, sin ftalato ni látex
  • Los tubos translúcidos son no tóxicos, no hemolíticos y apirógenos
Especificaciones
Especificaciones
FDA, USP, USDA, GMP
De –60 a 460 °C
Translúcido
Silicona
De –60 a 460 °C