Learn More
Gibco™ Human SCF Recombinant Protein
Recombinant Human Stem Cell Factor (SCF, C-Kit Ligand) is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
255.00€ - 3595.00€
Especificaciones
Pureza | 95 % |
---|---|
Método de purificación | Sequential Chromatography |
Alias de gen | SCF (c-kit Ligand) |
ID de gen (Entrez) | 4254 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10354253
|
Gibco™
PHC2115 |
10μg |
255.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10384253
|
Gibco™
PHC2116 |
25μg |
497.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10640534
|
Gibco™
PHC2111 |
100μg |
1718.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10650534
|
Gibco™
PHC2113 |
1mg |
3595.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-06-2022 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
SCF is a pleiotropic factor that acts in utero in germ cell and neural cell development, and hematopoiesis, all believed to reflect a role in cell migration. In adults, it functions pleiotropically, while mostly noted for its continued requirement in hematopoiesis.- High purity: no interference from other proteins or contaminants
- High biological activity: more results with less protein
- Proven compatibility: Gibco proteins bioassayed with Gibco media
- High Purity Recombinant Bioactive Protein: to help ensure Gibco growth factors are of the highest quality, each protein is analyzed for purity along with structural homogeneity to ensure a biologically active protein
- High Biological Activity: in-house activity testing of Gibco Recombinant Proteins includes cell proliferation, cytotoxicity, chemotaxis, calcium flux, secondary cytokine up-regulation, induction of surface antigen expression, anti-viral, and protease assays; specific activity is determined by the dose dependent proliferation of human MO-7e cells
- Proven Compatibility: Gibco proteins are bioassayed with Gibco media
Shipping Condition: Wet Ice.
Especificaciones
95 % | |
Sequential Chromatography | |
SCF (c-kit Ligand) | |
4254 |
For Research Use Only. Not intended for animal or human diagnostic or therapeutic use.