Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement, HEPES
Originally developed to culture human leukemic cells in suspension and as a monolayer
Marca: Gibco™ 72400153
Detalles adicionales : Peso : 11.27000kg
Requires : Suplementación
Descripción
A partir de entonces, el medio RPMI 1640 (medio Roswell Park Memorial Institute 1640) ha resultado ser adecuado para una gran variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas.
- Modificado de la siguiente manera: con GlutaMAX™, rojo fenol, HEPES
- Contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas
- Contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco
- Las vitaminas inositol y colina están presentes en altas concentraciones
- El suplemento GlutaMAX minimiza la acumulación tóxica de amoníaco y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar.
- No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
- Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF).
- Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato de sodio (2,0 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico
Producción de anticuerpos y cultivos celulares, bioproducción, cultivo celular, cultivo de células de mamífero
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz. Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación | |
GlutaMAX, Rojo de fenol | |
Biotina, nitrato de calcio (Ca(NO3)2 4H2O), cloruro de colina, pantotenato de D-calcio, D-glucosa (dextrosa), ácido fólico, glutatión (reducido), glicina, HEPES, L-alanil-glutamina, L-arginina, L-asparagina, ácido L-aspártico, L-cistina, ácido L-glutámico, L-histidina, L-hidroxiprolina, L-isoleucina, L-leucina, clorhidrato de L-lisina, L-fenilalanina, L-prolina, L-serina, L-treonina, L-triptofan, L-tirosina, L-valina, sulfate de magnesio (MgSO4-7H2O), niacinamida, ácido paraaminobenzoico, rojo fenol, cloruro de potasio (KCl), clorhidrato de piridoxina, riboflavina, bicarbonato sódico (NaHCO3), cloruro sódico (NaCl), anhidro dibásico de fosfato sódico (Na2HPO4), clorhidrato de tiamina, vitamina B12, i-inositol |
Líquido | |
Sin piruvato sódico | |
10 L |
no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales.Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.