Learn More
Gibco™ RPMI 1640 Medium, GlutaMAX™ Supplement, HEPES
Código de producto. p-4919941
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11310902 10 L cada uno
11300902 5 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11310902 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 72400153
Requires
Suplementación
Originally developed to culture human leukemic cells in suspension and as a monolayer
A partir de entonces, el medio RPMI 1640 (medio Roswell Park Memorial Institute 1640) ha resultado ser adecuado para una gran variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas.
  • Modificado de la siguiente manera: con GlutaMAX™, rojo fenol, HEPES
  • Contiene el agente reductor glutatión y altas concentraciones de vitaminas
  • Contiene biotina, vitamina B12 y ácido paraaminobenzoico (PABA), que no se encuentran en el medio esencial mínimo de Eagle o el medio Eagle modificado de Dulbecco
  • Las vitaminas inositol y colina están presentes en altas concentraciones
  • El suplemento GlutaMAX minimiza la acumulación tóxica de amoníaco y mejora la viabilidad y el crecimiento celulares en un formato fácil de usar.
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF).
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,0 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico
Producción de anticuerpos y cultivos celulares, bioproducción, cultivo celular, cultivo de células de mamífero
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Con aditivos GlutaMAX, Rojo de fenol
Sin aditivos Sin piruvato sódico
Cantidad 10 L
Formulación Biotina, nitrato de calcio (Ca(NO3)2 4H2O), cloruro de colina, pantotenato de D-calcio, D-glucosa (dextrosa), ácido fólico, glutatión (reducido), glicina, HEPES, L-alanil-glutamina, L-arginina, L-asparagina, ácido L-aspártico, L-cistina, ácido L-glutámico, L-histidina, L-hidroxiprolina, L-isoleucina, L-leucina, clorhidrato de L-lisina, L-fenilalanina, L-prolina, L-serina, L-treonina, L-triptofan, L-tirosina, L-valina, sulfate de magnesio (MgSO4-7H2O), niacinamida, ácido paraaminobenzoico, rojo fenol, cloruro de potasio (KCl), clorhidrato de piridoxina, riboflavina, bicarbonato sódico (NaHCO3), cloruro sódico (NaCl), anhidro dibásico de fosfato sódico (Na2HPO4), clorhidrato de tiamina, vitamina B12, i-inositol
Contenido y almacenamiento Almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz. Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.