Learn More
Gibco™ Suero de ternero recién nacido de origen neozelandés
Medios y reactivos para cultivo de células madre generales; sueros para investigación especializada y ensayos específicos
Marca: Gibco™ 16010159
Detalles adicionales : Peso : 0.61000kg
Descripción
- Categoría de los sueros: Seguras
- Origen: Nueva Zelanda
- Obtenido a partir de terneros con 14 días de edad o menos
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: ≤ 10 °C Condiciones de envío: Congelado |
|
Ganado/bovino | |
Líquido | |
Suero bovino de ternero recién nacido | |
Estándar (esterilizado mediante filtro) | |
Embalaje sostenible | |
Congelado |
Recién nacido (14 días o menos) | |
Nueva Zelanda | |
Frasco | |
500 mL | |
Estériles | |
Gibco™ |