Learn More
Gibco™ Suero de ternero recién nacido de origen neozelandés
Medios y reactivos para cultivo de células madre generales; sueros para investigación especializada y ensayos específicos
33.49€ - 124.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C Condiciones de envío: Congelado |
---|---|
Age | Newborn (20 days or less) |
Especie | Cattle/Bovine |
País de origen | Nueva Zelanda |
Formato | Bottle |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11580506
![]() |
Gibco™
16010159 |
500 mL |
124.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11590506
![]() |
Gibco™
16010167 |
100 mL |
33.49€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Gibco sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
- Categoría de los sueros: Seguras
- Origen: Nueva Zelanda
- Obtenido a partir de terneros con 14 días de edad o menos
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: ≤10 °C Condiciones de envío: Congelado |
|
Cattle/Bovine | |
Bottle | |
Estéril |
Newborn (20 days or less) | |
Nueva Zelanda | |
Standard (Sterile-filtered) | |
Frozen |