Learn More
Scientific Industries Genie Temp-Shaker 100
An Orbital Shaking Incubator provides shaking from 20-100 rpm with Temperature control.
Marca:  Scientific Industries SI-G102
Detalles adicionales : Peso : 9.88000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16627672
  • 3100.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Agitación orbital suave de hasta 100 rpm con temperatura de 28 °C a 75 °C.
  • Diseñado con un acceso flexible único.
  • Puerta: Acceso físico directo sin comprometer la temperatura.
  • Soporte: Incline la cubierta hacia la izquierda, la derecha o la parte posterior, donde tenga espacio.
  • Retire la cubierta: La cubierta es ligera y se puede levantar fácilmente para el acceso completo desde todos los puntos.
  • Cubierta totalmente transparente: La vista de 360° garantiza una visión completa de las muestras desde cualquier ángulo, incluso desde la parte posterior.
  • La bandeja antideslizante cuenta con una plataforma única a prueba de derrames.
  • Bandeja apilable opcional disponible para aumentar la capacidad sin necesidad de herramientas.
Especificaciones
Especificaciones
19 mm
De 20 a 100 rpm
230 V
57,5 W
Agitador orbital delicado con control de temperatura
Enchufe de la UE
Cámara de policarbonato, platafoma termoplástica alfombrilla de caucho antideslizante
450 mm
305 x 305 mm
12 in
17,6 in
450 mm
19 in
305 mm
15 kg
9 kg
Agitador orbital de velocidad variable con control de temperatura y alfombrilla adherente
Pantalla digital de temperatura y velocidad
Modulación por duración de impulsos
Plataforma moldeada de borde elevado con alfombrilla de caucho antideslizante
3 kg
230 V, enchufe UE
De 28 °C a 75 °C
0,25 A
CE
50 Hz
17,6 in
450 x 480 mm
450 x 480 x 305 mm
305 mm
12 in
305 mm
480 mm
15 kg
20 lb
Interruptor de ON/OFF (encendido/apagado), teclado táctil, pantalla digital de temperatura y velocidad
Diseño de cámara de 3 vías
El agitador se suministra con una plataforma termoplástica duradera con una alfombrilla de caucho antideslizante
Enchufe el cable de alimentación en una toma eléctrica correctamente conectada a tierra; la superficie de trabajo debe estar nivelada y ser estable y antideslizante.