Learn More
Scientific Industries Genie Temp-Shaker 100
An Orbital Shaking Incubator provides shaking from 20-100 rpm with Temperature control.
2715.00€ - 3100.00€
Especificaciones
Órbita 19 mm
Capacidad portante (métrico) 3 kg
Intervalo de velocidad De 20 a 100 rpm
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 28 °C a 75 °C
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
16627672
Ver documentos Detalles de la promoción
Scientific Industries
SI-G102
Enchufe de la UE
3100.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16637672
Ver documentos Detalles de la promoción
Scientific Industries
SI-G103
Enchufe del Reino Unido
2715.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Gentle orbital shaking up to 100 rpm with temperature from 28° to 75° Celsius.
  • Designed with unique flexible access.
  • Door: Direct physical access without compromising temperature.
  • Kickstand: Tilt the cover left, right, or back, wherever you have space.
  • Remove Cover: Cover is lightweight and can simply be lifted off for full access from all points.
  • Full Clear Cover - 360° View Ensures full view of your samples from any angle, even the back.
  • Non Slip-tray Features a unique spill-proof platform.
  • Optional Stacking Tray Available for increased capacity with no tools required.
Especificaciones
Especificaciones
19 mm
De 20 a 100 rpm
De 28 °C a 75 °C
0,25 A
50 Hz
17,6 in
450 x 480 mm
450 x 480 x 305 mm
305 mm
12 in
305 mm
480 mm
15 kg
20 lb
Interruptor de ON/OFF (encendido/apagado), teclado táctil, pantalla digital de temperatura y velocidad
Diseño de cámara de 3 vías
El agitador se suministra con una plataforma termoplástica duradera con una alfombrilla de caucho antideslizante
Enchufe el cable de alimentación en una toma eléctrica correctamente conectada a tierra; la superficie de trabajo debe estar nivelada y ser estable y antideslizante.
3 kg
230 V
57,5 W
CE
Cámara de policarbonato, platafoma termoplástica alfombrilla de caucho antideslizante
450 mm
305 x 305 mm
12 in
17,6 in
450 mm
19 in
305 mm
15 kg
9 kg
Agitador orbital de velocidad variable con control de temperatura y alfombrilla adherente
Pantalla digital de temperatura y velocidad
Modulación por duración de impulsos
Plataforma moldeada de borde elevado con alfombrilla de caucho antideslizante