Learn More
Scientific Industries Genie Temp-Shaker 100
An Orbital Shaking Incubator provides shaking from 20-100 rpm with Temperature control.
Marca: Scientific Industries SI-G103
Detalles adicionales : Peso : 9.88000kg
Description
- Agitación orbital suave de hasta 100 rpm con temperatura de 28 °C a 75 °C.
- Diseñado con un acceso flexible único.
- Puerta: Acceso físico directo sin comprometer la temperatura.
- Soporte: Incline la cubierta hacia la izquierda, la derecha o la parte posterior, donde tenga espacio.
- Retire la cubierta: La cubierta es ligera y se puede levantar fácilmente para el acceso completo desde todos los puntos.
- Cubierta totalmente transparente: La vista de 360° garantiza una visión completa de las muestras desde cualquier ángulo, incluso desde la parte posterior.
- La bandeja antideslizante cuenta con una plataforma única a prueba de derrames.
- Bandeja apilable opcional disponible para aumentar la capacidad sin necesidad de herramientas.
Specifications
19 mm | |
De 20 a 100 rpm | |
230 V | |
57,5 W | |
CE | |
50 Hz | |
17,6 in | |
450 x 480 mm | |
450 x 480 x 305 mm | |
305 mm | |
12 in | |
305 mm | |
480 mm | |
15 kg | |
20 lb | |
Interruptor de ON/OFF (encendido/apagado), teclado táctil, pantalla digital de temperatura y velocidad | |
Diseño de cámara de 3 vías | |
El agitador se suministra con una plataforma termoplástica duradera con una alfombrilla de caucho antideslizante | |
Enchufe el cable de alimentación en una toma eléctrica correctamente conectada a tierra; la superficie de trabajo debe estar nivelada y ser estable y antideslizante. |
3 kg | |
230 V, enchufe británico | |
De 28 °C a 75 °C | |
0,25 A | |
Enchufe del Reino Unido | |
Cámara de policarbonato, platafoma termoplástica alfombrilla de caucho antideslizante | |
450 mm | |
305 x 305 mm | |
12 in | |
17,6 in | |
450 mm | |
19 in | |
305 mm | |
15 kg | |
9 kg | |
Agitador orbital de velocidad variable con control de temperatura y alfombrilla adherente | |
Pantalla digital de temperatura y velocidad | |
Modulación por duración de impulsos | |
Plataforma moldeada de borde elevado con alfombrilla de caucho antideslizante |