Learn More
Rotor de centrífuga de sobremesa Genevac™ con trampa fría
Capaz de manipular una amplia variedad de disolventes y volumen de muestras
Marca:  Genevac QRC-15EPP-200
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10705193
  • 3343.13€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Particularmente eficiente con el precalentamiento de la cuba
• Rotores miVac Quattro
Especificaciones
Especificaciones
200 mL
Tubos de cristal alto de 200 x 12 x 75 mm
Concentrador, bomba