Learn More
Rotor de centrífuga de sobremesa Genevac™ con trampa fría
Código de producto. p-8010151
Change view
Click to view available options
Capacidad:
200 mL
1 L
12 x 15 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
10242743 1 L cada uno
10028462 12 x 15 ml cada uno
10705193 200 mL cada uno
3 options
Código de producto. 10242743
Marca: Genevac DRC01275040
Capaz de manipular una amplia variedad de disolventes y volumen de muestras
Particularmente eficiente con el precalentamiento de la cuba
• Rotores miVac ADN, Duo y Quattro
Especificaciones
Capacidad 1 L
Incluye Concentrador, bomba