Learn More
3M™ Cinta de vinilo de uso general 764i
Used for all non-critical applications, including colour coding, bundling and safety marking. Our non-corrosive, flexible vinyl tape is ideal for protecting parts, equipment and products from abrasions.
Marca:  3M™ 7000048921
Detalles adicionales : Peso : 7.38000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17227780
  • 307.00€ / 24 rollos
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se utiliza para todas las aplicaciones no críticas
  • Protege piezas, equipo y productos de las abrasiones
  • Ate elementos, ate y marque temporalmente piezas, máquinas y mucho más
  • Mantiene los colores vivos con el paso del tiempo para una calidad de larga duración
  • Se puede aplicar a mano o con un aplicador de suelo
  • Ideal para aplicaciones de marcado en zonas de tráfico ligero. Hay muchos colores diferentes disponibles, como amarillo, rojo, azul, verde, negro, blanco, etc.
Especificaciones
Especificaciones
50 mm x 33 m
Azul
33 m
0,13 mm
50 mm