Learn More
3M™ Cinta de vinilo de uso general 764i
Código de producto. p-7232431
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
24 rollos
Código de producto. 17217780
Marca: 3M™ 7000048917
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para todas las aplicaciones no críticas, incluida la codificación de colores, la agrupación y el marcado de seguridad. Nuestra cinta de vinilo flexible y no corrosiva es ideal para proteger piezas, equipos y productos de las abrasiones.
  • Se utiliza para todas las aplicaciones no críticas
  • Protege piezas, equipo y productos de las abrasiones
  • Ate elementos, ate y marque temporalmente piezas, máquinas y mucho más
  • Mantiene los colores vivos con el paso del tiempo para una calidad de larga duración
  • Se puede aplicar a mano o con un aplicador de suelo
  • Ideal para aplicaciones de marcado en zonas de tráfico ligero. Hay muchos colores diferentes disponibles, como amarillo, rojo, azul, verde, negro, blanco, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 50 mm x 33 m
Longitud (métrico) 33 m
Grosor 0,13 mm
Anchura (métrico) 50 mm
Color Negro
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.