Learn More
Thermo Scientific™ Congeladores de uso general
Cumpla los requisitos de almacenamiento en laboratorio cotidianos con los congeladores de uso general Thermo Scientific™. Estos congeladores incluyen controles digitales y una excelente estabilidad de la temperatura.
3161.00€
Especificaciones
Aislamiento | Polyurethane Foam |
---|---|
Garantía | Warranty varies by country, please contact us for details |
Descongelación | Manual |
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Requisitos eléctricos | Tipo de control | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Requisitos eléctricos | Tipo de control | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17108455
|
Thermo Scientific™
20LFEETSV |
20 cu. ft. | 230 V 50 Hz | Mechanical Dial Thermostat/Inside, Half Way Up Right Wall |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Cumpla los requisitos de almacenamiento en laboratorio cotidianos con los congeladores de uso general Thermo Scientific™. Estos congeladores incluyen controles digitales y una excelente estabilidad de la temperatura.
- Verticales con capacidad de 566,3 l (20 pies cúbicos)
- Cuatro estantes de rejilla fijos y seis estantes de puerta
- Descongelación manual
- Interior y exterior en acero esmaltado
- Aislamiento y refrigerante sin CFC
Garantía
13 Months Parts and Labor
Especificaciones
Polyurethane Foam | |
Warranty varies by country, please contact us for details | |
Manual |