Learn More
Thermo Scientific™ Congeladores de uso general
Cumpla los requisitos de almacenamiento en laboratorio cotidianos con los congeladores de uso general Thermo Scientific™. Estos congeladores incluyen controles digitales y una excelente estabilidad de la temperatura.
Marca: Thermo Scientific™ 20LFEETSV
Detalles adicionales : Peso : 90.00000kg
Descripción
Cumpla los requisitos de almacenamiento en laboratorio cotidianos con los congeladores de uso general Thermo Scientific™. Estos congeladores incluyen controles digitales y una excelente estabilidad de la temperatura.
- Verticales con capacidad de 566,3 l (20 pies cúbicos)
- Cuatro estantes de rejilla fijos y seis estantes de puerta
- Descongelación manual
- Interior y exterior en acero esmaltado
- Aislamiento y refrigerante sin CFC
Especificaciones
General Purpose Freezer | |
566.34 L | |
Adjustable | |
1 (1 compartment) | |
Polyurethane Foam | |
Epoxy Coated Steel | |
6 Fixed | |
20LFEETSV | |
Adjustable Leveling Feet | |
Mechanical Dial Thermostat/Inside, Half Way Up Right Wall | |
10 Years | |
Manual | |
3 in. On Sides, 3 in. At Back, 3 in. On Top | |
32.13 x 34 x 73.13 in. (81.6 x 86.4 x 185.7 cm) | |
NEMA 5-15 P | |
230 V 50 Hz | |
1150 w | |
R134a, 100% CFC Free | |
89.8 kg |
20 cu. ft. | |
-12°C to -20°C | |
Hinged | |
Right | |
Epoxy Coated Steel | |
4 Fixed | |
cULus | |
Temperature Display - None | |
White | |
Indoor General Storage Of Non-Critical Samples And Reagents | |
Warranty varies by country, please contact us for details | |
Interior - Yes | |
23.8 x 27.8 x 57.8 in. (60.3 x 70.5 x 146.7 cm) | |
5 A | |
230 V | |
50 Hz | |
Bottom-mounted | |
198 lb. | |
10 |