Learn More
Brady™ Etiquetas BBP33 generales e industriales: una por fila
Las etiquetas generales e industriales de BBP33: One per Row están disponibles en una gran variedad de tamaños y materiales. Las etiquetas envolventes de tela de nailon, polipropileno o caucho permanente son enormemente flexibles para ajustarse a superficies con muchas curvas como alambres y cables.
Marca: Brady™ 142891
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- El rollo de etiquetas de papel blanco mate (B-424) incluye un adhesivo de caucho permanente.
- El polipropileno imprimible por transferencia térmica B-425 es ideal para aplicaciones de etiquetado que requieren una excelente resistencia a disolventes y rendimiento de impresión.
- El material de tela de nylon recubierto de poliamida blanca mate (B-499) tiene un adhesivo acrílico permanente con una temperatura de servicio de -40 a 90 °C y se recomienda su uso en interiores.
- Las etiquetas transparentes satinadas son imprimibles por transferencia térmica y cuentan con un adhesivo acrílico permanente y duradero (B-430)
- El acabado gris claro satinado proporciona a las etiquetas un aspecto de placa de número de serie e identificativa (B-434)
Especificaciones
CSA, RoHS, UL | |
Blanco | |
Polipropileno | |
No estéril | |
Impresora BBP™33 | |
De -94 F a 212 °F | |
23 lb/pulg. | |
1 x 2 in | |
50,8 mm | |
2,54 cm |
Acrílico | |
Mate | |
Etiqueta industrial | |
ID general | |
1500/paq. | |
De -70 °C a +100 °C | |
0,0046 in | |
2 in | |
1 in |