Learn More
Brady™ Etiquetas generales e industriales de BBP33: una por fila
Descripción
- El rollo de etiquetas de papel blanco mate (B-424) incluye un adhesivo de caucho permanente.
- El polipropileno imprimible por transferencia térmica B-425 es ideal para aplicaciones de etiquetado que requieren una excelente resistencia a disolventes y rendimiento de impresión.
- El material de tela de nailon con revestimiento de poliamida blanco mate (B-499) tiene un adhesivo acrílico permanente con una temperatura de servicio de –40 a 90 °C y se recomienda para uso en interiores.
- Las etiquetas transparentes satinadas son imprimibles por transferencia térmica y cuentan con un adhesivo acrílico permanente y duradero (B-430)
- El acabado gris claro satinado proporciona a las etiquetas un aspecto de placa de número de serie e identificativa (B-434)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | CSA, RoHS, UL |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Blanco |
| Pantalla | Consignment |
| Acabado | Mate |
| Formato | Die-cut |
| Material | Paño de nailon |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Mostrar más |