Learn More
Brady™ Etiquetas generales e industriales de BBP33: una por fila
Código de producto. 15781857
Change view
Click to view available options
Tipo de adhesivo:
Acrílico, Permanent
Acrílico, Permanente
Caucho, Permanente
Color:
Blanco
Transparente
Material:
Papel
Paño de nailon
Polipropileno
Poliéster
Dimensions (LxW):
0,75 x 1,5 pulg.
1 x 2 in
2 x 3,0 pulg
2 x 3 pulg
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
paquete de 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de adhesivo Color Material Dimensions (LxW) unitSize
15781857 Caucho, Permanente Blanco Papel 2 x 3,0 pulg paquete de 500
13553310 Acrílico, Permanente Blanco Paño de nailon 0,75 x 1,5 pulg. cada uno
15853362 Acrílico, Permanent Blanco Polipropileno 1 x 2 in 1 rollo
13543320 Acrílico, Permanente Transparente Poliéster 1 x 2 in cada uno
15486594 Acrílico, Permanent Blanco Polipropileno 2 x 3 pulg 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15781857 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 143070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas generales e industriales de BBP33: One per Row están disponibles en una gran variedad de tamaños y materiales. Las etiquetas envolventes de tela de nailon, polipropileno o caucho permanente son enormemente flexibles para ajustarse a superficies con muchas curvas como alambres y cables.
  • El rollo de etiquetas de papel blanco mate (B-424) incluye un adhesivo de caucho permanente.
  • El polipropileno imprimible por transferencia térmica B-425 es ideal para aplicaciones de etiquetado que requieren una excelente resistencia a disolventes y rendimiento de impresión.
  • El material de tela de nylon recubierto de poliamida blanca mate (B-499) tiene un adhesivo acrílico permanente con una temperatura de servicio de -40 a 90 °C y se recomienda su uso en interiores.
  • Las etiquetas transparentes satinadas son imprimibles por transferencia térmica y cuentan con un adhesivo acrílico permanente y duradero (B-430)
  • El acabado gris claro satinado proporciona a las etiquetas un aspecto de placa de número de serie e identificativa (B-434)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHs
Tipo de adhesivo Caucho, Permanente
Color Blanco
Pantalla Consignment
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Papel
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta industrial
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de bajo coste y de uso general
Para utilizar con (equipo) Impresora BBP™33
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40°C
N.° por paquete 500 Labels/Box
Cantidad 500/paq.
Forma Rectangle
Intervalo de temperatura (imperial) De -40 a 124 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +51,1 °C
Grosor (imperial) 0,0035 in
Grosor (métrico) 0.089 mm
Dimensions (LxW) 2 x 3,0 pulg
Longitud (imperial) 2 in.
Anchura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 76,2 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 81.28 mm
Altura (imperial) 2 in
Altura (métrico) 5,08 cm
Alternate Part Number B33-19-424