Learn More
Brady™ Etiquetas generales e industriales de BBP33: una por fila
Código de producto. 13553310
Change view
Click to view available options
Tipo de adhesivo:
Acrílico, Permanente
Caucho, Permanente
Color:
Blanco
Transparente
Material:
Nylon Paño
Papel
Polipropileno
Poliéster
Dimensiones (L x An):
0,75 x 1,5 in
1 x 2 in
2 x 3 in
2 x 3,0 pulg
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
paquete de 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de adhesivo Color Material Dimensiones (L x An) unitSize
13553310 Acrílico, Permanente Blanco Nylon Paño 0,75 x 1,5 in cada uno
15781857 Caucho, Permanente Blanco Papel 2 x 3,0 pulg paquete de 500
15853362 Acrílico, Permanente Blanco Polipropileno 1 x 2 in 1 rollo
13543320 Acrílico, Permanente Transparente Poliéster 1 x 2 in cada uno
15486594 Acrílico, Permanente Blanco Polipropileno 2 x 3 in 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13553310 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 142997
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas generales e industriales de BBP33: One per Row están disponibles en una gran variedad de tamaños y materiales. Las etiquetas envolventes de tela de nailon, polipropileno o caucho permanente son enormemente flexibles para ajustarse a superficies
  • El rollo de etiquetas de papel blanco mate (B-424) incluye un adhesivo de caucho permanente.
  • El polipropileno imprimible por transferencia térmica B-425 es ideal para aplicaciones de etiquetado que requieren una excelente resistencia a disolventes y rendimiento de impresión.
  • El material de tela de nailon recubierto de poliamida blanca mate (B-499) tiene un adhesivo acrílico permanente con una temperatura de servicio de -40 a 193 °F (-40 a 90 °C) y recomendado para uso en interiores.
  • Las etiquetas transparentes satinadas son imprimibles por transferencia térmica y cuentan con un adhesivo acrílico permanente y duradero (B-430)
  • El acabado gris claro satinado proporciona a las etiquetas un aspecto de placa de número de serie e identificativa (B-434)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad CSA, RoHS, UL
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Pantalla Consignación
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Nylon Paño
Caras imprimibles Imprimible por una cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta industrial
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiqueta de componentes dentro de paneles
Para utilizar con (equipo) BBP™ 33 Impresora
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
N.° por paquete 1500 etiquetas/caja
Cantidad 1500/paq.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a 193 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +89,4 °C
Resistencia a la tracción 80 lb/pulg.
Grosor (imperial) 0,0065 in
Grosor (métrico) 0.166 mm
Dimensiones (L x An) 0,75 x 1,5 in
Longitud (imperial) 0,75 in
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38,1 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 43.18 mm
Altura (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 19,05 mm
Alternate Part Number B33-136-499