Learn More
Brady™ Etiquetas BBP33 generales e industriales: una por fila
Las etiquetas generales e industriales de BBP33: One per Row están disponibles en una gran variedad de tamaños y materiales. Las etiquetas envolventes de tela de nailon, polipropileno o caucho permanente son enormemente flexibles para ajustarse a superficies con muchas curvas como alambres y cables.
Marca: Brady™ 142885
Detalles adicionales : Peso : 0.71440kg
Descripción
- El rollo de etiquetas de papel blanco mate (B-424) incluye un adhesivo de caucho permanente.
- El polipropileno imprimible por transferencia térmica B-425 es ideal para aplicaciones de etiquetado que requieren una excelente resistencia a disolventes y rendimiento de impresión.
- El material de tela de nailon con revestimiento de poliamida blanco mate (B-499) tiene un adhesivo acrílico permanente con una temperatura de servicio de –40 a 90 °C y se recomienda para uso en interiores.
- Las etiquetas transparentes satinadas son imprimibles por transferencia térmica y cuentan con un adhesivo acrílico permanente y duradero (B-430)
- El acabado gris claro satinado proporciona a las etiquetas un aspecto de placa de número de serie e identificativa (B-434)
Especificaciones
CSA, RoHS, UL | |
Acrílico, Permanente | |
Satinado | |
Etiqueta industrial | |
ID general | |
1 | |
LabelMark, MarkWare | |
De -40 °C a +100 °C | |
0,076 mm | |
1 x 2 pulg. | |
50,8 mm | |
2,54 cm |
Etiquetas de poliéster para la impresora BBP33 | |
Transparente | |
Poliéster | |
No estéril | |
Impresora BBP™33 | |
1500/paq. | |
De -40 a 212 °F | |
0,003 in | |
28,60 mm | |
2 in | |
1 in |