Learn More
Cytiva Medio de alto rendimiento StrepTactin™ Sepharose™
Las condiciones de purificación suaves conservan la antigenicidad y la función. Los medios de alto rendimiento Cytiva StrepTactin Sepharose se utilizan para una purificación sólida y de alta resolución de proteínas con marcado de Strep II.
693.24€ - 3083.04€
Especificaciones
Tipo de producto | Medios de alto rendimiento StrepTactin Sepharose |
---|---|
Caudal | < 300 cm/h |
Tipo de ligando | StrepTactin (medio de ∼ 5 mg de StrepTactin/ml) |
Intervalo de pH | 7 |
Tamaño de partículas | 34 μm |
Descripción
- Medio con alta capacidad de unión que produce purificaciones de alta resolución, picos concentrados agudos y reproducibles
- Las condiciones fisiológicas y la elución suave conservan la actividad de la proteína objetivo
- Compatible con una amplia gama de agentes reductores, detergentes, desnaturalizantes y otros aditivos
- Se amplía con facilidad y se regenera fácilmente con 0.5 M NaOH
- Uso cómodo con una bomba peristáltica o sistema cromatográfico
- Matriz: agarosa muy entrecruzada al 6 %, rígida
- Tamaño medio de partícula: 34 μm
- Capacidad de unión dinámica (en función de la proteína): aprox. 6 mg de proteína etiquetada de Strep(II)/ml de medio
- Compatibilidad: estable en los tampones más utilizados, 0.5 M NaOH (regeneración y limpieza), agentes reductores, desnaturalizantes y detergentes
- Estabilidad de pH: > 7
Especificaciones
Medios de alto rendimiento StrepTactin Sepharose | |
StrepTactin (medio de ∼ 5 mg de StrepTactin/ml) | |
34 μm | |
De 2 °C a 8 °C | |
Strep-Tactin Sepharose |
< 300 cm/h | |
7 | |
Agarosa muy entrecruzada al 6 % | |
Purificación de proteínas recombinantes con etiqueta de Strep (II) a elevadas purezas en formas concentradas y pequeños volúmenes mediante el uso de una bomba peristáltica o sistema de cromatografía |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- StrepTactin Sepharose High Performance, 50 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol