Learn More
Cytiva Medio de alto rendimiento StrepTactin™ Sepharose™
Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
Descripción
- Medio con alta capacidad de unión produce alta resolución, picos concentrados y purificaciones reproducibles
- Las condiciones fisiológicas y la elución suave preservan la actividad de proteína diana
- Compatible con una amplia gama de agentes reductores, detergentes, desnaturalizantes y otros aditivos
- Fácilmente escalado y fácilmente regenerado con 0,5 M NaOH
- Diseñados para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
- Matriz: 6 % de agarosa rígido y altamente entrecruzada
- Tamaño de partícula medio: 34 μm
- Capacidad de unión dinámica (dependiente de proteínas): aproximadamente 6 mg de proteína marcada con medio de Strep(II)/ml
- Compatibilidad: Estable en todos los tampones de uso común, 0,5 M NaOH (regeneración y limpieza), agentes reductores, desnaturalizantes y detergentes
- Estabilidad del pH: > 7
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Medios de alto rendimiento StrepTactin Sepharose |
| Cantidad | 50 ml |
| Caudal | < 300 cm/h |
| Tipo de ligando | StrepTactin (medio de ∼ 5 mg de StrepTactin/ml) |
| Intervalo de pH | 7 |
| Tamaño de partículas | 34 μm |
| Tipo de soporte | Agarosa muy entrecruzada al 6 % |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación de proteínas recombinantes con etiqueta de Strep (II) a elevadas purezas en formas concentradas y pequeños volúmenes mediante el uso de una bomba peristáltica o sistema de cromatografía |
| Matrix | Strep-Tactin Sepharose |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- StrepTactin Sepharose High Performance, 50 ml
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol