Learn More
Cytiva Medio de alto rendimiento StrepTactin™ Sepharose™
Código de producto. 10636895 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
Código de producto. 10636895
Marca: Cytiva 28935599
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las condiciones de purificación suaves conservan la antigenicidad y la función. Los medios de alto rendimiento Cytiva StrepTactin Sepharose se utilizan para una purificación sólida y de alta resolución de proteínas con marcado de Strep II.
  • Medio con alta capacidad de unión produce alta resolución, picos concentrados y purificaciones reproducibles
  • Las condiciones fisiológicas y la elución suave preservan la actividad de proteína diana
  • Compatible con una amplia gama de agentes reductores, detergentes, desnaturalizantes y otros aditivos
  • Fácilmente escalado y fácilmente regenerado con 0,5 M NaOH
  • Diseñados para el uso con jeringa, bomba peristáltica o sistema de cromatografía
  • Matriz: 6 % de agarosa rígido y altamente entrecruzada
  • Tamaño de partícula medio: 34 μm
  • Capacidad de unión dinámica (dependiente de proteínas): aproximadamente 6 mg de proteína marcada con medio de Strep(II)/ml
  • Compatibilidad: Estable en todos los tampones de uso común, 0,5 M NaOH (regeneración y limpieza), agentes reductores, desnaturalizantes y detergentes
  • Estabilidad del pH: > 7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Medios de alto rendimiento StrepTactin Sepharose
Cantidad 10 ml
Caudal < 300 cm/h
Tipo de ligando StrepTactin (medio de ∼ 5 mg de StrepTactin/ml)
Intervalo de pH 7
Tamaño de partículas 34 μm
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada al 6 %
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Purificación de proteínas recombinantes con etiqueta de Strep (II) a elevadas purezas en formas concentradas y pequeños volúmenes mediante el uso de una bomba peristáltica o sistema de cromatografía
Matrix Strep-Tactin Sepharose
compliance-icons
Nombre del producto
  • StrepTactin Sepharose High Performance, 10 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / y todos los equiposde manipulación de materiales / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol