Learn More
Cytiva Capto™ adhere ImpRes Multimodal BioProcess™ Chromatography Medium
For high-resolution polishing of monoclonal antibodies (MAbs) and other biomolecules
257.00€ - 831.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Para el pulido de alta resolución de anticuerpos monoclonales (mAb) y otras biomoléculas |
---|---|
Estabilidad | 1 M de ácido acético, 1 M de NaOH, 2 M de NaCl, 1-propanol al 5 %, isopropanol al 30 %, etanol al 70 % |
Requisitos de almacenamiento | De 4 °C a 30 °C |
Capacidad de intercambio aniónico | De 0,08 a 0,11 mm Cl-/ml |
Capacidad de unión | De 45 a 85 mg de calmodulina/ml |
Includes: Certificate of Analysis
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15121556
|
Cytiva
17371501 |
25 ml |
257.00€
25 ml |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15111556
|
Cytiva
17371502 |
100 ml |
831.00€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
The strong anion exchange multimodal ligand displays high selectivity compared with traditional ion exchanger, which allows the possibility to solve challenging purification problems. Main contaminants in MAb processes such as DNA, host cell proteins (HCP), leached protein A, aggregates, and viruses are efficiently separated.
- High-resolution beads and ligand selectivity ensures high yield
- Efficient removal of aggregates, viruses, and main contaminants in MAb processes
- Enables use of platform approach to MAb process development
- Allows separation of MAb charged variants
Avoid using oxidizing agents, anionic detergents.
Especificaciones
Para el pulido de alta resolución de anticuerpos monoclonales (mAb) y otras biomoléculas | |
De 4 °C a 30 °C | |
De 45 a 85 mg de calmodulina/ml | |
40 μm | |
300 kPa | |
De 3 a 12 | |
Intercambiador aniónico fuerte multimodal |
1 M de ácido acético, 1 M de NaOH, 2 M de NaCl, 1-propanol al 5 %, isopropanol al 30 %, etanol al 70 % | |
De 0,08 a 0,11 mm Cl-/ml | |
Medios Capto adhere ImpRes | |
Certificado de análisis | |
Agarosa de flujo alto | |
Etanol al 20 % |