Learn More
Cytiva Capto™ adhere ImpRes Multimodal BioProcess™ Chromatography Medium
For high-resolution polishing of monoclonal antibodies (MAbs) and other biomolecules
Marca: Cytiva 17371502
Detalles adicionales : Peso : 0.27700kg
Includes: Certificado de análisis
Descripción
El fuerte ligando multimodal de intercambio de aniones muestra una alta selectividad en comparación con el intercambiador de iones tradicional, lo que ofrece la posibilidad de resolver problemas de purificación difíciles. Elimina de forma eficiente los principales contaminantes que intervienen en los procesos de mAb, como el ADN, las proteínas de las células huésped (HCP), la proteína A lixiviada, los agregados y los virus.
- Sus gránulos de alta resolución y la selectividad de su ligando garantizan un alto rendimiento
- Elimina de forma eficiente los agregados, virus y principales contaminantes en los procesos de AcM
- Permite el uso de un enfoque de plataforma para el desarrollo de procesos de AcM
- Permite la separación de variantes cargadas con AcM
Evitar el uso de agentes oxidantes y detergentes aniónicos.
Especificaciones
100 ml | |
1 M de ácido acético, 1 M de NaOH, 2 M de NaCl, 1-propanol al 5 %, isopropanol al 30 %, etanol al 70 % | |
De 0,08 a 0,11 mm Cl-/ml | |
Medios Capto adhere ImpRes | |
Certificado de análisis | |
Agarosa de flujo alto | |
Etanol al 20 % |
Para el pulido de alta resolución de anticuerpos monoclonales (mAb) y otras biomoléculas | |
De 4 °C a 30 °C | |
De 45 a 85 mg de calmodulina/ml | |
40 μm | |
300 kPa | |
De 3 a 12 | |
Intercambiador aniónico fuerte multimodal |
Seguridad y manipulación
- Capto adhere ImpRes, 100 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.