Learn More
GCHFR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 18809-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16808654
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Mediates tetrahydrobiopterin inhibition of GTP cyclohydrolase 1. This inhibition is reversed by L-phenylalanine.
Especificaciones
Especificaciones
GCHFR
Polyclonal
Unconjugated
GCHFR
GCHFR, GFRP, HsT16933, P35
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
171128, 2644, 320415
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P30047, P70552, P99025
Gchfr
Peptide
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat