missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GCHFR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno GCHFR
Concentración 0.22 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16818654
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
18809-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16808654
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
18809-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Mediates tetrahydrobiopterin inhibition of GTP cyclohydrolase 1. This inhibition is reversed by L-phenylalanine.
Especificaciones

Especificaciones

GCHFR
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P30047, P70552, P99025
171128, 2644, 320415
Peptide
Primary
-20°C
GCHFR
0.22 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
GCHFR, GFRP, HsT16933, P35
Gchfr
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications