Learn More
3M™ Filtro de gases, vapores y partículas, serie 6000
Proporciona un excelente campo de visión como resultado de su forma trapezoidal exclusiva. El filtro de gases, vapores y partículas 3M utiliza una conexión de cartucho en bayoneta para la conexión a máscaras faciales completas de las series 3M 6000 y 7907.
Marca: 3M™ 7100104327
Detalles adicionales : Peso : 0.94860kg
Descripción
El sistema de fijación de filtro en bayoneta compatible y exclusivo permite encajar perfectamente diferentes tipos de filtros para garantizar una facilidad de uso óptima.- Ligera, baja resistencia a la respiración y bien equilibrada cuando se ajusta a la mascarilla correspondiente
- Proporciona un excelente campo de visión como resultado de su forma trapezoidal exclusiva
- Conexión de cartucho en bayoneta para encajar en las máscaras faciales completas de 3M de las series 6000 y 7907
Especificaciones
ABEK2P3R | |
EN14387:2004 + A1:2008, con aprobación CE | |
Filtro de gases, vapores y partículas | |
Máscaras faciales completas series 3M™ 6000 y 3M™ 7907 |
Vapor orgánico | |
Gris, marrón, blanco, amarillo, verde | |
Las aplicaciones industriales típicas para los filtros son los laboratorios y las aplicaciones de partículas | |
4/Paq. |